Propyl cyanoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
OR930774-100G
APOSOR930774-100GEA 68.3 EUR
APOSOR930774-100G
Propyl cyanoacetate 95%
Propyl cyanoacetate
Formula: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015784
Núm. CAS: 14447-15-5