2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930819-1G OR930819-5G
APOSOR930819-1GEA 0 EUR
APOSOR930819-1G APOSOR930819-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00995010
Núm. CAS: 22924-16-9