2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-Pyridyl)-1,2,4-triazole
OR930824-5G
APOSOR930824-5GEA 105 EUR
APOSOR930824-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
Formula: C₇H₆N₄
MW: 146,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188589
Núm. CAS: 23195-62-2