Butylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930840-25G OR930840-100G
APOSOR930840-25GEA 0 EUR
APOSOR930840-25G APOSOR930840-100G
Butylamine hydrochloride 95%
Butylamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043791
Núm. CAS: 3858-78-4