4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930858-1G OR930858-250MG
APOSOR930858-1GEA 66.7 EUR
APOSOR930858-1G APOSOR930858-250MG
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923013
Núm. CAS: 1182284-45-2