2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930885-1G OR930885-250MG
APOSOR930885-1GEA 712 EUR
APOSOR930885-1G APOSOR930885-250MG
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247962
Núm. CAS: 16313-77-2