Ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido 2-cloro-m-anísico
OR930912-5G
APOSOR930912-5GEA 203 EUR
APOSOR930912-5G
Ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico 95%
Ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784399
Núm. CAS: 33234-36-5