Vinyl butyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930956-25G OR930956-500G
APOSOR930956-25GEA 0 EUR
APOSOR930956-25G APOSOR930956-500G
Vinyl butyrate 95%
Vinyl butyrate
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059410
Núm. CAS: 123-20-6