5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930969-1G OR930969-250MG
APOSOR930969-1GEA 81.2 EUR
APOSOR930969-1G APOSOR930969-250MG
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12962789
Núm. CAS: 954112-61-9