m-Tolyldiethanolamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2'-(3-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(m-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-m-toluidine, 2,2'-(m-Tolylazanediyl)diethanol
OR930972-500G
APOSOR930972-500GEA 215 EUR
APOSOR930972-500G
m-Tolyldiethanolamine 98%
m-Tolyldiethanolamine
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020578
Núm. CAS: 91-99-6