1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930984-1G OR930984-250MG
APOSOR930984-1GEA 42.2 EUR
APOSOR930984-1G APOSOR930984-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-4-oxide
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827548
Núm. CAS: 1116136-36-7