α-α'-Dicloro-p-xileno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 163 EUR
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α-α'-Dicloro-p-xileno 95%
α-α'-Dicloro-p-xileno
Intermediate for organic synthesis
Formula: C₈H₈Cl₂
Pto. Ebullición: 254 °C
Pto. de fusión: 98…101 °C
Densidad: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000920
Núm. CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II