N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931113-25G OR931113-5G
APOSOR931113-25GEA 328 EUR
APOSOR931113-25G APOSOR931113-5G
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid
Formula: C₆H₁₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055800
Núm. CAS: 101072-54-2