2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931145-1G OR931145-250MG
APOSOR931145-1GEA 806 EUR
APOSOR931145-1G APOSOR931145-250MG
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697062
Núm. CAS: 148406-13-7