Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931154-1G OR931154-5G
APOSOR931154-1GEA 68.3 EUR
APOSOR931154-1G APOSOR931154-5G
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202752
Núm. CAS: 67853-03-6