Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
OR931176-100G OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA 21.9 EUR
APOSOR931176-100G APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020167
Núm. CAS: 4247-02-3