Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)acetic acid
OR931189-1G
APOSOR931189-1GEA 209 EUR
APOSOR931189-1G
Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Benzotriazol-1-ylacetic acid
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00553342
Núm. CAS: 4144-64-3