Ácido citraconico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-2-butenedioic acid
OR931202-25G OR931202-100G OR931202-500G
APOSOR931202-25GEA 52.2 EUR
APOSOR931202-25G APOSOR931202-100G APOSOR931202-500G
Ácido citraconico 95%
Ácido citraconico
Formula: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078086
Núm. CAS: 498-23-7