n-Propyl carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Carbamic acid, propyl ester, O-propylcarbamate, Propyl urethane
OR931217-100MG OR931217-1G OR931217-250MG OR931217-5G OR931217-25G
APOSOR931217-100MGEA 0 EUR
APOSOR931217-100MG APOSOR931217-1G APOSOR931217-250MG APOSOR931217-5G APOSOR931217-25G
n-Propyl carbamate 95%
n-Propyl carbamate
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047879
Núm. CAS: 627-12-3