4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931220-1G OR931220-250MG
APOSOR931220-1GEA 435 EUR
APOSOR931220-1G APOSOR931220-250MG
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide 95%
4-Chloro-N,N-dimethylbutanamide
Formula: C₆H₁₂ClNO
MW: 149.62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973966
Núm. CAS: 22813-58-7