(±)-2,2-Dimetil-3-hexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931230-10G OR931230-1G OR931230-5G
APOSOR931230-10GEA 451 EUR
APOSOR931230-10G APOSOR931230-1G APOSOR931230-5G
(±)-2,2-Dimetil-3-hexanol 95%
(±)-2,2-Dimetil-3-hexanol
Formula: C₈H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021929
Núm. CAS: 4209-90-9