N-Hidroxiacetimidato de etilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl acetohydroximate
OR931234-100G OR931234-25G
APOSOR931234-100GEA 171 EUR
APOSOR931234-100G APOSOR931234-25G
N-Hidroxiacetimidato de etilo 96%
N-Hidroxiacetimidato de etilo
Formula: C₄H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002114
Núm. CAS: 10576-12-2