Ácido fenilpropiolico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931330-100G OR931330-25G
APOSOR931330-100GEA 174 EUR
APOSOR931330-100G APOSOR931330-25G
Ácido fenilpropiolico 95%
Ácido fenilpropiolico
Formula: C₉H₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004361
Núm. CAS: 637-44-5