2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931334-1G
OR931334-5G
APOSOR931334-1GEA
371
EUR
APOSOR931334-1G
APOSOR931334-5G
2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Formula:
C₁₃H₁₈N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115126 Núm. CAS: 86732-22-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...