5-Chloro-1-methylisatin 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Chloro-1-methylindole-2,3-dione, 5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-1-methyl-2,3-indolinedione
OR931368-1G
OR931368-5G
APOSOR931368-1GEA
92.8
EUR
APOSOR931368-1G
APOSOR931368-5G
5-Chloro-1-methylisatin 95%
5-Chloro-1-methylisatin
Formula:
C₉H₆ClNO₂ MW: 195,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02956479 Núm. CAS: 60434-13-1 |