2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931463-25G OR931463-5G
APOSOR931463-25GEA 0 EUR
APOSOR931463-25G APOSOR931463-5G
2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002904
Núm. CAS: 699-02-5