4-Cloro-3,5-xilenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Cloro-3,5-dimetilfenol, Cloroxilenol
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Cloro-3,5-xilenol 98%
4-Cloro-3,5-xilenol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Pto. Ebullición: 246
Pto. de fusión: 114…116 °C
Pto. de inflamación: 132
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002324
Núm. CAS: 88-04-0
Índice Merck: 13,02194