Methyl angelate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931539-25G
OR931539-5G
APOSOR931539-25GEA
364
EUR
APOSOR931539-25G
APOSOR931539-5G
Methyl angelate 95%
Methyl angelate
Formula:
C₆H₁₀O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063645 Núm. CAS: 5953-76-4 |