2-Acetamidopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931544-5G
APOSOR931544-5GEA 111 EUR
APOSOR931544-5G
2-Acetamidopyridine 95%
2-Acetamidopyridine
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023423
Núm. CAS: 5231-96-9