(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-Styrylacetic acid, trans-4-Phenylbut-3-enoic acid, trans-4-Phenyl-3-butenoic acid
OR931557-25G
APOSOR931557-25GEA 416 EUR
APOSOR931557-25G
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 98%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,188 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002783
Núm. CAS: 1914-58-5