2-Cloro-4,8-dimetilquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931562-1G OR931562-5G
APOSOR931562-1GEA 36.4 EUR
APOSOR931562-1G APOSOR931562-5G
2-Cloro-4,8-dimetilquinolina 98%
2-Cloro-4,8-dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00760267
Núm. CAS: 3913-17-5