(±)-trans-1,2-Ciclopentanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931586-25G OR931586-5G
APOSOR931586-25GEA 310 EUR
APOSOR931586-25G APOSOR931586-5G
(±)-trans-1,2-Ciclopentanodiol 98%
(±)-trans-1,2-Ciclopentanodiol
Formula: C₅H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082582
Núm. CAS: 5057-99-8