1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR931667-1G OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA 29 EUR
APOSOR931667-1G APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formula: C₆H₃Br₂I
Pto. de fusión: 120…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778996
Núm. CAS: 19752-57-9