2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: N-Allylphthalimide

OR931715-1G OR931715-5G
APOSOR931715-1GEA 101 EUR
APOSOR931715-1G APOSOR931715-5G
2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00158662
Núm. CAS: 5428-09-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR