4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-3-phenylbutanoic acid
OR931735-10G OR931735-5G
APOSOR931735-10GEA 180 EUR
APOSOR931735-10G APOSOR931735-5G
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride 98%
4-Amino-3-phenylbutyric acid hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075860
Núm. CAS: 1078-21-3