N,N-Diethyl-o-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
OR931742-25G OR931742-5G
APOSOR931742-25GEA 609 EUR
APOSOR931742-25G APOSOR931742-5G
N,N-Diethyl-o-toluidine 95%
N,N-Diethyl-o-toluidine
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059227
Núm. CAS: 606-46-2