5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931839-1G OR931839-250MG
APOSOR931839-1GEA 71.2 EUR
APOSOR931839-1G APOSOR931839-250MG
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111407
Núm. CAS: 24485-01-6