Isobutyl angelate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isobutyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Isobutyl Ester, (Z)-Isobutyl 2-methylbut-2-enoate, Angelic Acid Isobutyl Ester, Isobutyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate
OR931863-25G OR931863-5G
APOSOR931863-25GEA 418 EUR
APOSOR931863-25G APOSOR931863-5G
Isobutyl angelate 95%
Isobutyl angelate
Formula: C₉H₁₆O₂
MW: 156.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063646
Núm. CAS: 7779-81-9