Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931877-1G OR931877-500MG
APOSOR931877-1GEA 0 EUR
APOSOR931877-1G APOSOR931877-500MG
Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Boc-5-chloro-DL-tryptophan
Formula: C₁₆H₁₉ClN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264328
Núm. CAS: 361576-61-6