2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid
OR931889-100G OR931889-25G
APOSOR931889-100GEA 198 EUR
APOSOR931889-100G APOSOR931889-25G
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156912
Núm. CAS: 13335-71-2