4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931925-1G OR931925-5G
APOSOR931925-1GEA 101 EUR
APOSOR931925-1G APOSOR931925-5G
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine
Formula: C₇H₆Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046809
Núm. CAS: 7043-09-6