3,4-Diclorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Diclorofenilhidrazina clorhidrato
OR9320-25G OR9320-100G
APOSOR9320-25GEA 31.9 EUR
APOSOR9320-25G APOSOR9320-100G
3,4-Diclorofenilhidracinio cloruro 97%
3,4-Diclorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012937
Núm. CAS: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0