meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin, 4,4,4,4-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzoic acid), TCPP, Tetrakis (4-carboxyphenyl) porphyrin
OR932015-1G OR932015-250MG OR932015-5G OR932015-25G
APOSOR932015-1GEA 65.4 EUR
APOSOR932015-1G APOSOR932015-250MG APOSOR932015-5G APOSOR932015-25G
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine
Formula: C₄₈H₃₀N₄O₈
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064860
Núm. CAS: 14609-54-2