Acetato de m-tolilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932170-100G OR932170-25G
APOSOR932170-100GEA 299 EUR
APOSOR932170-100G APOSOR932170-25G
Acetato de m-tolilo 95%
Acetato de m-tolilo
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041910
Núm. CAS: 122-46-3