1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-2-oxopropyl acetate, 1-Acetoxy-3-acetenyl Chloride, 1-Acetoxy-3-chloro-2-propanone
OR932209-25G
APOSOR932209-25GEA 188 EUR
APOSOR932209-25G
1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
1-Acetoxy-3-chloroacetone
Formula: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191365
Núm. CAS: 40235-68-5
UN: 1760
ADR: 8,II