(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932215-1G
APOSOR932215-1GEA 150 EUR
APOSOR932215-1G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Formula: C₂H₆BrO₃P
MW: 188,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013957
Núm. CAS: 999-82-6