1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932225-100G
APOSOR932225-100GEA 120 EUR
APOSOR932225-100G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formula: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Pto. Ebullición: 134…140 °C
Densidad: 1,1556 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060844
Núm. CAS: 1647-23-0
UN: 1993
ADR: 3,III