3-Metil-2-ciclohexen-1-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Metilciclohex-2-enona
OR932249-100G
APOSOR932249-100GEA 154 EUR
APOSOR932249-100G
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona 98%
3-Metil-2-ciclohexen-1-ona
Formula: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Pto. Ebullición: 197 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001581
Núm. CAS: 1193-18-6