3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932275-1G OR932275-5G
APOSOR932275-1GEA 0 EUR
APOSOR932275-1G APOSOR932275-5G
3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
3-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800704
Núm. CAS: 189161-09-9