3-Chromanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Chroman-3-carboxylic acid
OR932278-1G
APOSOR932278-1GEA 58 EUR
APOSOR932278-1G
3-Chromanecarboxylic acid 95%
3-Chromanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03783554
Núm. CAS: 115822-57-6